Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
SAB2702206
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Cofilin 1 antibody produced in mouse
clone GT567, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CFL, HEL-S-15, cofilin
Scegli un formato
100 μL
CHF 451.00
CHF 451.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1559
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 451.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 451.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1559
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT567, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
19kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CFL1(1072)
Immunogeno
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Cofilin 1.
Applicazioni
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Azioni biochim/fisiol
Cofilin is a widely distributed intracellular actin-modulating protein that binds and depolymerizes filamentous F-actin and inhibits the polymerization of monomeric G-actin in a pH-dependent manner. It is involved in the translocation of actin-cofilin complex from cytoplasm to nucleus.[supplied by OMIM]
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Altre note
Purification: Affinity purified by Protein G
Stato fisico
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nayden G Naydenov et al.
Cells, 11(9) (2022-05-15)
Recurrent chronic mucosal inflammation, a characteristic of inflammatory bowel diseases (IBD), perturbs the intestinal epithelial homeostasis resulting in formation of mucosal wounds and, in most severe cases, leads to colitis-associated colon cancer (CAC). The altered structure of epithelial cell-cell adhesions
Dongdong Wang et al.
The American journal of pathology, 186(4), 844-858 (2016-02-16)
The actin cytoskeleton is a crucial regulator of the intestinal mucosal barrier, controlling the assembly and function of epithelial adherens and tight junctions (AJs and TJs). Junction-associated actin filaments are dynamic structures that undergo constant turnover. Members of the actin-depolymerizing
Meng Xu et al.
Molecular cancer, 18(1), 93-93 (2019-05-11)
Mediator complex subunit 12 (MED12) is an essential hub for transcriptional regulation, in which mutations and overexpression were reported to be associated with several kinds of malignancies. Nevertheless, the role of MED12 in non-small cell lung cancer (NSCLC) remains to
Roberto De Masi et al.
International journal of molecular sciences, 25(13) (2024-07-13)
Growing evidence identifies extracellular vesicles (EVs) as important cell-to-cell signal transducers in autoimmune disorders, including multiple sclerosis (MS). If the etiology of MS still remains unknown, its molecular physiology has been well studied, indicating peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) as