SAB2702069
Anti-HHIP antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
HIP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
PM
79 kDa
Reattività contro le specie
chicken, human, mouse
Concentrazione
0.86 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 500-3000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... HHIP(64399)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2