SAB2700011
Anti-SERP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC117327, MGC133321, MGC133322, SERP1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SERP1(27230)
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1