SAB2501897
Anti-DAPP1 (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
B-cell adapter molecule of 32 kDa, BAM32, DKFZp667E0716, HSPC066, dual adaptor of phosphotyrosine and 3-phosphoinositides
Scegli un formato
CHF 386.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 386.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DAPP1(27071)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)