Documenti fondamentali
SAB2501829
Sigma-Aldrich
Anti-ROBO3 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ21044, HGNC:13433, HGPPS, roundabout, axon guidance receptor, homolog 3 (Drosophila)
Scegli un formato
100 μG
CHF 513.00
CHF 513.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 513.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 513.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
canine, human
tecniche
flow cytometry: suitable
indirect ELISA: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ROBO3(64221)
Immunogeno
Peptide with sequence C-RKDGARLKEEEGR, from the internal region of the protein sequence according toNP_071765.2
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)