SAB2501689
Anti-DAPP1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BAM32, DKFZp667E0716, dual adaptor of phosphotyrosine and 3-phosphoinositides
About This Item
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, canine, bovine
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DAPP1(27071)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2