SAB2501502
Anti-FOXI1 (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FKHL10, Anti-FREAC6, Anti-HFH3, Forkhead box I1, HNF-3/fork-head homolog-3
About This Item
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXI1(2299)
Categorie correlate
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)