Documenti fondamentali
SAB2501387
Sigma-Aldrich
Anti-DIAPH1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DFNA1, Anti-DIA1, Anti-DRF1, Anti-FLJ25265, Diaphanous homolog 1 (Drosophila)
Scegli un formato
100 μG
CHF 386.00
CHF 386.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 386.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 386.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, bovine, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DIAPH1(1729)
Immunogeno
Peptide with sequence QTKTSKAKKDQ, from the internal region of the protein sequence according to NP_005210.3; NP_001073280.1
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)