Documenti fondamentali
SAB2501291
Sigma-Aldrich
Anti-CANX antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CNX, Anti-FLJ26570, Anti-IP90, Anti-P90, calnexin
Scegli un formato
100 μG
CHF 462.00
CHF 462.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1147
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 462.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 462.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1147
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CANX(821)
Immunogeno
Peptide with sequence CSKTPELNLDQFHDKT, from the internal region (near N-Terminus) of the protein sequence according to NP_001737.1.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
David W Wolfson et al.
Nature biomedical engineering, 8(9), 1124-1141 (2024-05-03)
The adenovirus-mediated somatic transfer of the embryonic T-box transcription factor 18 (TBX18) gene can convert chamber cardiomyocytes into induced pacemaker cells. However, the translation of therapeutic TBX18-induced cardiac pacing faces safety challenges. Here we show that the myocardial expression of