Documenti fondamentali
SAB2501225
Sigma-Aldrich
Anti-SH2D3A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-NSP1, SH2 domain containing 3A
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Immunogeno
Peptide with sequence CAPRAERFEKFQR, from the internal region (near C terminus) of the protein sequence according to NP_005481.2.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)