SAB2501122
Anti-ZDHHC8
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DHHC-type containing 8, Anti-Membrane-associated DHHC8 zinc finger protein, Anti-ZDHHCL1, Anti-ZNF378
About This Item
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, canine, mouse, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZDHHC8(29801)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2