SAB2501101
Anti-VMAT2/SLC18A2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-SLC18A2, Anti-SVAT, Anti-SVMT, Anti-VAT2
Scegli un formato
CHF 437.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 437.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC18A2(6571)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)