Documenti fondamentali
SAB2500749
Sigma-Aldrich
Anti-PARK2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AR-JP, Anti-PDJ, Anti-Parkin, Anti-Parkinson disease (autosomal recessive)
Scegli un formato
100 μG
CHF 386.00
CHF 386.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 386.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 386.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
canine, mouse, rat, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PARK2(5071)
Immunogeno
Peptide with sequence C-DERAAEQARWEAASKE from the internal region of the protein sequence according to NP_004553.1; NP_054642.1; NP_054643.1.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yin Ni et al.
International journal of biological sciences, 18(13), 5168-5184 (2022-08-20)
High-dose ascorbate confers tubular mitophagy responsible for septic acute kidney injury (AKI) amelioration, yet its biological roles in immune regulation remain poorly understood. Methods: The role of tubular mitophagy in macrophage polarization upon high-dose ascorbate treatment was assessed by fluorescence-activated