Documenti fondamentali
SAB2500715
Sigma-Aldrich
Anti-OGT antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ23071, Anti-HRNT1, Anti-MGC22921, Anti-O-GLCNAC, Anti-O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase)
Scegli un formato
100 μG
CHF 386.00
CHF 386.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1323
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 386.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 386.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1323
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OGT(8473)
Descrizione generale
O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (OGT) has 13.5 tetratricopeptide-repeats (TPR) and a globular catalytic domain. The gene encoding this protein is localized on human chromosome Xq13.1.
Immunogeno
Peptide with sequence C-YEHPKDLKLSDGR from the internal region of the protein sequence according to NP_858058.1; NP_858059.1.
Azioni biochim/fisiol
O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (OGT) has a role in the addition of O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) to serine/threonine residues in the protein of interest. It is crucial for O-GlcNAcylation of RNA polymerase II. Absence of OGT has been shown to reduce transcription and pol II promoter occupancy. The gene is upregulated in breast cancer tissues, colon cancer, lung cancer and laryngeal cancer. This protein might be associated with tumorigenesis and metastasis.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Silencing ?-linked N-acetylglucosamine transferase induces apoptosis in human gastric cancer cells through PUMA and caspase-3 pathways.
Wen T
Oncology Reports (2015)
Human RNA Polymerase II Promoter Recruitment in Vitro Is Regulated by O-Linked N-Acetylglucosaminyltransferase (OGT).
Lewis BA
The Journal of Biological Chemistry (2016)
Distinct OGT-Binding Sites Promote HCF-1 Cleavage.
Bhuiyan T
PLoS ONE (2015)
Human O-GlcNAc transferase (OGT): genomic structure, analysis of splice variants, fine mapping in Xq13.1.
Nolte D and Muller U
Mammalian Genome (2002)