SAB2500241
Anti-CILP antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Cartilage intermediate layer protein, Anti-HGNC:1980, Anti-HsT18872, Anti-Nucleotide pyrophosphohydrolase
About This Item
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
canine, human, mouse, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CILP(8483)
Categorie correlate
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2