Documenti fondamentali
SAB2109188
Sigma-Aldrich
Anti-USP17L5 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μL
CHF 380.00
CHF 380.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 380.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 380.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
60 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... USP17L5(57396)
Descrizione generale
USP17L5 functions in cell apoptosis and cleaves ubiquitin fusion protein substrates.
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human USP17L5
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: EQQSSLLNLSSSTPTHQESMNTGTLASLRGRARRSKGKNKHSKRALLVCQ
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)