Key Documents
SAB2109174
Sigma-Aldrich
Anti-ORMDL3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
17 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine, guinea pig, rabbit, goat, horse, canine, zebrafish, mouse, human
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ORMDL3(57396)
Descrizione generale
ORMDL3 is a negative regulator of sphingolipid synthesis. ORMDL3 may indirectly regulate endoplasmic reticulum-mediated Ca(+2) signaling.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: GTAHSEVNPNTRVMNSRGIWLSYVLAIGLLHIVLLSIPFVSVPVVWTLTN
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide