Documenti
SAB2109068
Sigma-Aldrich
Anti-Cux2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
1700051K22Rik, Cutl2, Cux-2, ENSMUSG00000072641
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
155 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
guinea pig, rat, human, rabbit, bovine, mouse, canine
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CUX2(23316)
Descrizione generale
Cux2 may be a transcription factor involved in neural specification. It binds to DNA in a sequence-specific manner.
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Mouse Cux2
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: LQEVHITLAARLGEAEEKIKVLHSALKATQTELLELRRKYDEEAASKADE
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide