SAB2109049
Anti-TPO (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
CHF 323.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 323.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
67 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
pig, horse, rabbit, guinea pig, rat, mouse, canine, human
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TPO(57396)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)