SAB2108925
Anti-IDUA (C-terminal) antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CD20L, HTM4
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
74 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine, rat, horse, human, bovine, mouse, guinea pig
Concentrazione
0.5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IDUA(3425)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1