Documenti fondamentali
SAB2108861
Sigma-Aldrich
Anti-GUCA2A antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CPT1-M, CPT1M, CPTI, KIAA1670, M-CPT1
Scegli un formato
100 μL
CHF 404.00
CHF 404.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 404.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
CHF 404.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
12 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rabbit, horse, pig, bovine, rat, mouse, yeast, guinea pig, human
Concentrazione
0.5 mg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GUCA2A(2980)
Descrizione generale
GUCA2A is an endogenous activator of intestinal guanylate cyclase. It stimulates this enzyme through the same receptor binding region as the heat-stable enterotoxins.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: FAPIPGEPVVPILCSNPNFPEELKPLCKEPNAQEILQRLEEIAEDPGTCE
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)