Key Documents
SAB2108855
Sigma-Aldrich
Anti-MFSD2A (N-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CSF-1, MCSF, MGC31930
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
Origine biologica
rabbit
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
41 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse, rabbit, guinea pig, human, canine, bovine, rat, horse
Concentrazione
0.5 mg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MFSD2A(84879)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of human MFSD2A
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: MFISTEQTERDSATAYRMTVEVLGTVLGTAIQGQIVGQADTPCFQDLNSS
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide