SAB2108805
Anti-GH1 (C-terminal) antibody produced in rabbit HRP conjugate
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
TSG-6, TSG6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
20 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rabbit, human, pig, bovine, rat, goat, mouse, horse
Concentrazione
0.5 mg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GH1(2688)
Descrizione generale
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)