SAB2108635
Anti-ATG16L1
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti- ATG16L, Anti- FLJ00045, Anti- FLJ10035, Anti- FLJ10828, Anti-APG16L
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
68 kDa
Reattività contro le specie
mouse, dog, horse, bovine, human, rabbit, pig, rat
Concentrazione
0.5-1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
Numero d’accesso
NM_030803
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ATG16L1(55054)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)