SAB2108558
Anti-FGA
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Fib2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
71 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5-1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numero d’accesso
NM_021871
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FGA(2243)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3