SAB2108487
Anti-BTG2
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti- MGC126064, Anti- PC3, Anti- TIS21, Anti-MGC126063
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
17 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
0.5-1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
Numero d’accesso
NM_006763
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BTG2(7832)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
It participates in the modulation of cell cycle transition. It has the ability to repress the migration and invasion of osteosarcoma cells.
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)