Documenti fondamentali
SAB2108069
Sigma-Aldrich
Anti-PLEKHH2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μL
CHF 474.00
CHF 474.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
168kDa
Reattività contro le specie
horse, bovine, rabbit, dog, rat, human, guinea pig, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human PLEKHH2
Azioni biochim/fisiol
PLEKHH2 contains 1 FERM domain, 1 MyTH4 domain and 2 PH domains. It is a Single-pass membrane protein. The exact function of PLEKHH2 remains unknown.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: WQLLALCVGLFLPHHPFLWLLRLHLKRNADSRTEFGKYAIYCQRCVERTQ
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)