Documenti fondamentali
SAB2107413
Sigma-Aldrich
Anti-ZDHHC3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μL
CHF 465.00
CHF 465.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 465.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 465.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
34 kDa
Reattività contro le specie
rat, horse, human, bovine, guinea pig, mouse, rabbit, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZDHHC3(51304)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human ZDHHC3
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: MFGTQVHSICTDETGIEQLKKEERRWAKKTKWMNMKAVFGHPFSLGWASP
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Activity-dependent post-translational regulation of palmitoylating and depalmitoylating enzymes in the hippocampus.
Abazari, et al.
Journal of Cell Science, 136 (2023)