SAB2107299
Anti-EXOC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
CHF 466.00
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 466.00
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
100 kDa
Reattività contro le specie
bovine, horse, rabbit, human, dog, guinea pig
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... EXOC1(55763)
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)