SAB2107198
Anti-PFKFB4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
CHF 466.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 466.00
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
guinea pig, rat, dog, mouse, horse, human, rabbit
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PFKFB4(5210)
mouse ... Pfkfb4(270198)
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)