Documenti fondamentali
SAB2105683
Sigma-Aldrich
Anti-CLSTN3, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CSTN3, Anti-KIAA0726, Anti-MGC131797, Anti-MGC138488, Anti-alcbeta
Scegli un formato
100 μL
CHF 403.00
CHF 403.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 403.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
106 kDa
Reattività contro le specie
human, rabbit, bovine, guinea pig, mouse, rat, horse, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLSTN3(9746)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human CLSTN3
Azioni biochim/fisiol
CLSTN3 may modulate calcium-mediated postsynaptic signals. Complex formation with APBA2 and APP,CLSTN3 stabilizes APP metabolism and enhances APBA2-mediated suppression of beta-APP40 secretion, due to the retardation of intracellular APP maturation.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: QICYYEILTPNTPFLIDNDGNIENTEKLQYSGERLYKFTVTAYDCGKKRA
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)