SAB2105048
Anti-RAB3IL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-GRAB
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
PM
43 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human, rabbit, horse
tecniche
western blot: suitable
Sequenza immunogenica
PTVKVAEVDCSSTNTCALSGLTRTCRHRIRLGDSKSHYYISPSSRARITA
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAB3IL1(5866)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)