SAB2104001
Anti-PRDM1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-BLIMP1, Anti-MGC118922, Anti-MGC118923, Anti-MGC118924, Anti-MGC118925
Scegli un formato
CHF 473.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 473.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
77 kDa
Reattività contro le specie
dog, horse, human, bovine, pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PRDM1(639)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)