Documenti fondamentali
SAB2103807
Sigma-Aldrich
Anti-SLC22A17 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-BOCT, Anti-BOIT, Anti-NGALR, Anti-hBOIT
Scegli un formato
100 μL
CHF 474.00
CHF 474.00
Spedizione prevista il24 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Spedizione prevista il24 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
58 kDa
Reattività contro le specie
human, pig, horse, rat, mouse, bovine, rabbit, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC22A17
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: HCYQPVGGGGSPSDFYLCSLLASGTAALACVFLGVTVDRFGRRGILLLSM
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)