SAB2103534
Anti-MEF2C antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
51 kDa
Reattività contro le specie
mouse, horse, pig, dog, rat, rabbit, human
Confezionamento
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MEF2C(4208)
Immunogeno
Sequenza
Esclusione di responsabilità
WGK 3