SAB2103464
Anti-ACTRT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-AIP1, Anti-ARIP1, Anti-ARP-T1, Anti-ARPT1, Anti-HSD27
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
42 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)