SAB2103144
Anti-E2F1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-E2F-1, Anti-RBBP3, Anti-RBP3
Scegli un formato
CHF 473.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 473.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
47 kDa
Reattività contro le specie
rat, guinea pig, human, horse, rabbit, mouse, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... E2F1(1869)
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)