SAB2103083
Anti-TRIM33 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-FLJ32925, Anti-PTC7, Anti-RFG7, Anti-TF1G, Anti-TIF1G
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
122 kDa
Reattività contro le specie
guinea pig, bovine, rat, mouse, human, horse, rabbit, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TRIM33(51592)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)