SAB2102760
Anti-ZEB2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-KIAA0569, Anti-SIP1, Anti-SMADIP1, Anti-Zinc finger E-box binding homeobox 2
Scegli un formato
CHF 403.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
136 kDa
Reattività contro le specie
human, pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZEB2(9839)
Categorie correlate
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Proprietà fisiche
Sequenza
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)