SAB2102460
Anti-TMEM16A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-FLJ10261, Anti-ORAOV2, Anti-TAOS2, Anti-Transmembrane protein 16A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
PM
111 kDa
Reattività contro le specie
rat, guinea pig, mouse, bovine, human, rabbit, horse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TMEM16A(55107)
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3