SAB2102163
Anti-SLC10A7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-C4orf13, Anti-DKFZp313H0531, Anti-DKFZp566M114, Anti-DKFZp779O2438, Anti-Solute carrier family 10 (sodium/bile acid cotransporter family), member 7
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
37 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, rat, horse, dog, mouse, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SLC10A7(84068)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3