SAB2102065
Anti-RUNX1T1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-AML1T1, Anti-CBFA2T1, Anti-CDR, Anti-ETO, Anti-Runt-related transcription factor 1; translocated to, 1 (cyclin D-related)
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
64 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, human, pig, bovine, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... RUNX1T1(862)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3