SAB2101578
Anti-NFATC3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-NFAT4, Anti-NFATX, Anti-Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
115 kDa
Reattività contro le specie
dog, mouse, human, horse, bovine
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NFATC3(4775)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3