SAB2101544
Anti-MYL6 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-ESMLC, Anti-LC17-GI, Anti-LC17-NM, Anti-LC17A, Anti-Myosin, light chain 6, alkali, smooth muscle and non-muscle
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
17 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, sheep, rat, guinea pig, mouse, horse, bovine, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MYL6(4637)
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3