SAB2101436
Anti-MARCH8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-C-MIR, Anti-MARCH-VIII, Anti-MIR, Anti-Membrane-associated ring finger (C3HC4) 8, Anti-RNF178
Scegli un formato
CHF 473.00
Disponibilità
Spedizione prevista il05 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 473.00
Disponibilità
Spedizione prevista il05 marzo 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
33 kDa
Reattività contro le specie
horse, mouse, guinea pig, bovine, human, dog, rat, rabbit
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MARCH8(220972)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3