SAB2101012
Anti-HAL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-HIS, Anti-HSTD, Anti-Histidase, Anti-Histidine ammonia-lyase
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
72 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, mouse, human, rat, bovine
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... HAL(3034)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)