SAB2100988
Anti-GTF2E2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-FE, Anti-General transcription factor IIE, polypeptide 2, β 34kDa, Anti-TF2E2, Anti-TFIIE-B
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
33 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, goat, rat, mouse, dog, guinea pig, horse, bovine, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GTF2E2(2961)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3