SAB2100901
Anti-GATAD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-FLJ22489, Anti-FLJ40695, Anti-GATA zinc finger domain containing 1, Anti-ODAG, Anti-RG083M05.2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
29 kDa
Reattività contro le specie
horse, dog, human, rat, guinea pig, mouse, rabbit
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GATAD1(57798)
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3