SAB2100693
Anti-EPOR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Erythropoietin receptor, Anti-MGC138358
Scegli un formato
CHF 431.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 431.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
53 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, dog, rat
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Stringa SMILE
O(C(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C40H74O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(41)43-40(42)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-38H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
QLXNJYBNAORLFC-CLFAGFIQSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPOR(2057)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)