SAB2100399
Anti-CECR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Cat eye syndrome chromosome region, candidate 1, Anti-IDGFL
Scegli un formato
CHF 403.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
56 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CECR1(51816)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)